Learn More
Diclorhidrato de 4-aminobenzamidina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminobenzamidine-d4 Dihydrochloride |
| CAS | 1346600-28-9 |
| Fórmula molecular | C7H7D4Cl2N3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-Aminobenzenecarboximidamide Dihydrochloride, 4-Amidinoaniline Dihydrochloride, 4-Aminobenzamidine Dihydrochloride, SC 67235, p-Aminobenzamidine Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H3,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | NC1=C([2H])C([2H])=C(C(N)=N)C([2H])=C1[2H] |
| Nombre IUPAC | 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterobencenocarboximidamida |
| Peso molecular (g/mol) | 212.11 |