Learn More
4-aminobenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminobenzamide |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 13.0637 |