Learn More
4-Aminobenzamida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494314 500 g 500 g
11474314 25 g 25 g
11484314 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494314 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12594.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2835-68-9 | C7H8N2O | 136.154 g/mol
4-Aminobenzamide was used as a poly(ADP-ribose)polymerase (PADPRP) inhhibitor to study the death of target cells by cytotoxic effector cells using the nuclear enzyme poly(ADP-ribose)polymerase (PADPRP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-aminobenzamida se utilizó como inhibidor de poli(ADP-ribosa)polimerasa (PADPRP) para estudiar la muerte de células diana por células efectoras citotóxicas utilizando la enzima nuclear poli(ADP-ribosa)polimerasa (PADPRP).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2835-68-9
Fórmula molecular C7H8N2O
Peso molecular (g/mol) 136.154
Número MDL MFCD00007999
Clave InChI QIKYZXDTTPVVAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-aminobenzamide, benzamide, 4-amino, 4-amino-benzamide, p-carbamoylaniline, p-aminobenzoic acid amide, benzamide, p-amino, 4-amino benzamide, unii-77722i6pac, ccris 6792, aminobenzamide-4
PubChem CID 76079
Nombre IUPAC 4-aminobenzamida
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzamide
Punto de fusión 182°C to 184°C
Cantidad 500 g
Beilstein 2079485
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza ≥98%