Learn More
Sal sódica de ácido 4-aminoazobenceno-4'-sulfónico, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378525 100 g 100 g
11368525 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378525 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11965.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2491-71-6 | C12H10N3NaO3S | 299.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2491-71-6
Fórmula molecular C12H10N3NaO3S
Peso molecular (g/mol) 299.28
Número MDL MFCD00035564
Clave InChI FIXVWFINKCQNFG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo yellow rfs, 11648 yellow, acid yellow fwa, new yellow gmf, 4-aminoazobenzene-4'-sulfonic acid sodium salt, hexacol yellow rfs, c.i. food yellow 6, monosodium salt, sodium 4'-aminoazobenzene-4-sulphonate, yellow r.i.s., unii-z452e7h2u8
PubChem CID 23691997
Nombre IUPAC sodio; 4-[(4-aminofenil)diacenil]bencenosulfonato
SMILES C1=CC(=CC=C1N)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminoazobenzene-4'-sulfonic acid sodium salt
Cantidad 100 g
Beilstein 8098548
Sensibilidad Very Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.29
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico