Learn More
Sal disódica del ácido 4-aminoazobenceno-3,4'-disulfónico, TRC
Código de producto. 30322509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30322509 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30322509 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA293531500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminoazobenzene-3,4'-disulfonic Acid Disodium Salt
CAS 2706-28-7
Fórmula molecular C12 H9 N3 O6 S2 Na2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Sodium 2-Amino-5-((4-sulfonatophenyl)diazenyl)benzenesulfonate, C.I. Acid Yellow 9, C.I. Acid Yellow 9, disodium Salt, Fast Yellow S, Acetyl Yellow G, Acid Yellow 9, Acid Yellow AT, Acid Yellow G, Acid Yellow G Kond, Acid Yellow Geigy, Acid yellow, Acilan Yellow Extra, Amacid Yellow RG, C Yellow 9, C.I. 13015, C.I. Food Yellow 2, Cilefa Yellow R, Disodium 4-aminoazobenzene-3,4'-disulfonate, E 105, E 105 (dye), Fast Yellow, Fast Yellow AB, Fast Yellow Extra, Fast Yellow Extra Specially Pure, Fast Yellow S Extra specially Pure, Fast Yellow SX Extra Specially Pure, Fast Yellow Y, Food Yellow 2, Golden Yellow RUAF, Hexacol Acid Yellow G, Kiton Yellow Extra, Lacquer Yellow T, Wool Yellow G, Yellow Fast, Yellow Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N3O6S2.2Na/c13-11-6-3-9(7-12(11)23(19,20)21)15-14-8-1-4-10(5-2-8)22(16,17)18;;/h1-7H,13H2,(H,16,17,18)(H,19,20,21);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].Nc1ccc(cc1S(=O)(=O)[O-])N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC disodio;2-amino-5-[(4-sulfonatofenil)diazenil]bencenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 401.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.9728