Learn More
Éster metílico del ácido N-carbámico de 4-aminoantipirina, TRC
Código de producto. 30325789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325789 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30325789 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA583175100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminoantipyrine N-Carbamic Acid Methyl Ester
CAS 10077-96-0
Fórmula molecular C13H15N3O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo (2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)carbamic Acid Methyl Ester, 2,3-Dimethyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazoline-4-carbamic Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15N3O3/c1-9-11(14-13(18)19-3)12(17)16(15(9)2)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,1-3H3,(H,14,18)
SMILES CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)NC(=O)OC
Nombre IUPAC N-(1,5-dimetil-3-oxo-2-fenilpirazol-4-il)carbamato de metilo
Peso molecular (g/mol) 261.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.1113