Learn More
4-Aminoantipirina, 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11493141 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11493141 100 g
11483141 10 g
11403151 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493141 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215034380
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
4-aminoantipirina, polvo amarillo
  • Reactivo para la determinación de fenoles clorados, fenilglucosidasa y glucosa en presencia de fenol y peroxidasa.
Chemical Identifiers
CAS 83-07-8
Fórmula molecular C11H13N3O
Número MDL MFCD00003145
Clave InChI RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2151
ChEBI CHEBI:59026
Nombre IUPAC 4-amino-1,5-dimetil-2-fenilpirazol-3-ona
SMILES CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Aminoantipyrine
Color Amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Cantidad 100 g
Sinónimo 4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a
Peso molecular (g/mol) 203.245
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.25
Forma física Polvo