Learn More
4-Aminoantipirina > 98 %, Affymetrix/USB™
Código de producto. 15815088 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15815088 100 g Frasco de plástico 100 g
15805088 50 g Frasco de plástico 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15815088 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J11056.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-07-8
Fórmula molecular C11H13N3O
Peso molecular (g/mol) 203.245
Número MDL MFCD00003145
Clave InChI RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a
PubChem CID 2151
ChEBI CHEBI:59026
Nombre IUPAC 4-amino-1,5-dimetil-2-fenilpirazol-3-ona
SMILES CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminoantipyrine
Punto de fusión 106°C to 110°C
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 181635
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.25
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino