Learn More
4-aminoacetofenona, TRC
Código de producto. 30309554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30309554 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30309554 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5800751G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminoacetophenone
CAS 99-92-3
Fórmula molecular C8 H9 N O
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Acetylaniline, p-Aminoacetophenone, p-Aminoacetylbenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,9H2,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC 1-(4-aminofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 135.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0684