Learn More
4'-Aminoacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10172890 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10172890 25 g Frasco de vidrio 25 g
10040710 10 g Frasco de vidrio 10 g
10764971 100 g Frasco de vidrio 100 g
10321294 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10172890 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103090250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99-92-3 | C8H9NO | 135.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-92-3
Fórmula molecular C8H9NO
Peso molecular (g/mol) 135.17
Número MDL MFCD00007896
Clave InChI GPRYKVSEZCQIHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-aminoacetophenone, 4-aminoacetophenone, 1-4-aminophenyl ethanone, p-aminoacetophenone, 4-acetylaniline, p-acetylaniline, ethanone, 1-4-aminophenyl, p-aminoacetylbenzene, 1-4-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, p-amino
PubChem CID 7468
Nombre IUPAC 1-(4-aminofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Aminoacetophenone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 96.0°C to 102.0°C
Color Marrón a Amarillo
Punto de ebullición 293.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4COCH3
Cantidad 25 g
Beilstein 14, 46
Fieser 04,18
Índice Merck 14, 413
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in hcl,soluble in alcohol and ether,sparingly soluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-Aminoacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.