Learn More
4'-Aminoacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4'-Aminoacetophenone, is used in pharmaceuticals, medicines and other organic products. It is also used as a reagent for the photometric determination of Ce. As pharmaceutical intemediate or in the determination of palladium and vitaminB1.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 4′-aminoacetofenona se utiliza en productos farmacéuticos, medicamentos y otros productos orgánicos. También se emplea como reactivo para la determinación fotométrica de Ce. Es un intermediario farmacéutico y se usa para determinar la cantidad de paladio y vitamina B1.
Solubilidad
Soluble en agua caliente, etanol y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, cloroformatos, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes. Estable en condiciones normales y estables.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Aminoacetophenone |
| Punto de fusión | 103°C to 108°C |
| Punto de ebullición | 292°C to 294°C |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 471493 |
| Índice Merck | 14,413 |
| Información de solubilidad | It is soluble in hot water,ethanol and ether. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.17 |
| Porcentaje de pureza | 99% |