Learn More
4'-Aminoacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
25 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400733 250 g 250 g
11369429 25 g 25 g
11490723 50 g 50 g
11480723 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11400733 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13213.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-92-3 | C8H9NO | 135.17 g/mol
4'-Aminoacetophenone, is used in pharmaceuticals, medicines and other organic products. It is also used as a reagent for the photometric determination of Ce. As pharmaceutical intemediate or in the determination of palladium and vitaminB1.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′-aminoacetofenona se utiliza en productos farmacéuticos, medicamentos y otros productos orgánicos. También se emplea como reactivo para la determinación fotométrica de Ce. Es un intermediario farmacéutico y se usa para determinar la cantidad de paladio y vitamina B1.
Solubilidad
Soluble en agua caliente, etanol y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, cloroformatos, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes. Estable en condiciones normales y estables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-92-3
Fórmula molecular C8H9NO
Peso molecular (g/mol) 135.17
Número MDL MFCD00007896
Clave InChI GPRYKVSEZCQIHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-aminoacetophenone, 4-aminoacetophenone, 1-4-aminophenyl ethanone, p-aminoacetophenone, 4-acetylaniline, p-acetylaniline, ethanone, 1-4-aminophenyl, p-aminoacetylbenzene, 1-4-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, p-amino
PubChem CID 7468
Nombre IUPAC 1-(4-aminofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Aminoacetophenone
Punto de fusión 103°C to 108°C
Punto de ebullición 292°C to 294°C
Cantidad 250 g
Beilstein 471493
Índice Merck 14,413
Información de solubilidad It is soluble in hot water,ethanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-Aminoacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Aminoacetophenone