Learn More
4'-Aminoacetanilida, TRC
Código de producto. 30180407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30180407 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30180407 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5800105G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-N-acetylaniline
CAS 122-80-5
Fórmula molecular C8 H10 N2 O
Cantidad 5 g
Sinónimo Acetamide, N-(4-aminophenyl)-, Acetanilide, 4'-amino- (6CI,7CI,8CI), Acetanilide, p-amino- (4CI), N-(4-Aminophenyl)acetamide, (4-(Acetylamino)phenyl)amine, 1-Amino-4-(acetylamino)benzene, 4-(Acetylamino)aniline, 4-Acetamidoaniline, 4-Acetoamidoaniline, 4-Acetylaminobenzeneamine, 4-Amino-N-acetylaniline, 4'-Aminoacetanilide, Acetparamin, Acetyl-p-phenylenediamine, C.I. 76005, C.I. Oxidation Base 19, Fourrine 88, Fourrine A, N-(p-Aminophenyl)acetamide, N-Acetyl-1,4-benzenediamine, N-Acetyl-1,4-phenylenediamine, N-Acetyl-p-phenylenediamine, NSC 2135, Paracetamin, p-(Acetylamino)aniline, p-Acetamidoaniline, p-Acetoaminoaniline, p-Aminoacetanilide, GR 109244X, Trametinib related
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC N-(4-aminofenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 150.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0793