Learn More
4'-aminoacetanilida-2',3',5',6'-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Aminoacetanilide-2',3',5',6'-d4 |
| CAS | 1219802-76-2 |
| Fórmula molecular | C8 D4 H6 N2 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Acetamide, N-(4-aminophenyl-2,3,5,6-d4)- (ACI), N-(4-Aminophenyl-2,3,5,6-d4)acetamide (ACI), 4-Amino-N-acetylaniline-2,3,5,6-D4, 4'-Aminoacetanilide-2',3',5',6'-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2O/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)/i2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(NC(=O)C)c([2H])c([2H])c1N |
| Nombre IUPAC | N-(4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriofenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 154.202 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.104 |