Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-TEMPO |
| CAS | 14691-88-4 |
| Color | Red |
| Envase | Glass bottle |
| Número MDL | MFCD00006479 |
| Cantidad | 250 mg |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3933966 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.26g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥98.0% (GC) |
| Mostrar más |