Learn More
(4-amino-piridin-3-il)-metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Amino-pyridin-3-yl)-methanol |
| CAS | 138116-34-4 |
| Fórmula molecular | C6H8N2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-3-pyridinemethanol, 4-Amino-3-hydroxymethylpyridine, 4-Aminopyridine-3-methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2O/c7-6-1-2-8-3-5(6)4-9/h1-3,9H,4H2,(H2,7,8) |
| SMILES | OCC1=CNC=CC1=N |
| Nombre IUPAC | (4-imino-1H-piridin-3-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 124.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0637 |