Learn More
4-amino-nicotinonitrilo, TRC
Código de producto. 30320215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30320215 100 mg 100 miligramos
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30320215 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA615030100MG
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 4-Amino-nicotinonitrile
CAS 15827-84-6
Fórmula molecular C6 H5 N3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Nicotinonitrile, 4-amino- (6CI,8CI), 4-Amino-3-pyridinecarbonitrile, 3-Cyano-4-aminopyridine, 4-Amino-3-cyanopyridine, 4-Aminonicotinonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5N3/c7-3-5-4-9-2-1-6(5)8/h1-2,4H,(H2,8,9)
SMILES Nc1ccncc1C#N
Nombre IUPAC 4-aminopiridina-3-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 119.124
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.048
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.