Learn More
4-amino-nicotinonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-nicotinonitrile |
| CAS | 15827-84-6 |
| Fórmula molecular | C6 H5 N3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Nicotinonitrile, 4-amino- (6CI,8CI), 4-Amino-3-pyridinecarbonitrile, 3-Cyano-4-aminopyridine, 4-Amino-3-cyanopyridine, 4-Aminonicotinonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5N3/c7-3-5-4-9-2-1-6(5)8/h1-2,4H,(H2,8,9) |
| SMILES | Nc1ccncc1C#N |
| Nombre IUPAC | 4-aminopiridina-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 119.124 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.048 |