Learn More
4-Amino-N,N-dimetilbencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496597 5 g 5 g
15486597 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33747.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1709-59-7 | C8H12N2O2S | 200.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1709-59-7
Fórmula molecular C8H12N2O2S
Peso molecular (g/mol) 200.26
Número MDL MFCD00031428
Clave InChI BABGMPQXLCJMSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylsulfanilamide, n1-dimethylsulfanilamide, 4-amino-n,n-dimethylbenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 4-amino-n,n-dimethyl, n',n'-dimethylsulfonamide, n 1-dimethylsulfanilamide, p-dimethylsulfamoyl aniline, n1,n1-dimethylsulfanilamide, 4-amino-n,n-dimethyl-benzenesulfonamide, p-amino-n,n-dimethylbenzenesulfonamide
PubChem CID 74369
Nombre IUPAC 4-amino-N,N-dimetilbencenosulfonamida
SMILES CN(C)S(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-N,N-dimethylbenzenesulfonamide
Punto de fusión 168°C to 170°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.26
Porcentaje de pureza 97%