Learn More
4-amino-N,N-dimetilbenzamida, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11355349 1 g 1 g
11365349 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11355349 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50364.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6331-71-1 | C9H12N2O | 164.21 g/mol
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide is an important raw material and intermediate used in pharmaceuticals, agro based and dye stuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-amino-N,N-dimetilbenzamida es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la industria farmacéutica, en los productos agrarios y los colorantes.
Solubilidad
Muy soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6331-71-1
Fórmula molecular C9H12N2O
Peso molecular (g/mol) 164.21
Número MDL MFCD00523648
Clave InChI QEPGWLBMAAEBCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamide, 4-amino-n,n-dimethyl, 4-amino-n,n-dimethyl-benzamide, n,n-dimethyl 4-aminobenzamide, 4-aminophenyl-n,n-dimethylcarboxamide, 4-dimethylcarbamyl aniline, acmc-1bgt4, 4-dimethylcarbamoyl aniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzamide, p-amino-n,n-dimethylbenzamide, n,n-dimethyl-4-aminobenzamide
PubChem CID 235527
Nombre IUPAC 4-amino-N,N-dimetilbenzamida
SMILES CN(C)C(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Punto de fusión 151°C to 153°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Very soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21
Porcentaje de pureza ≥97%