Learn More
4-Amino-N,N-dimetil-d6-anilina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine-d6 |
| CAS | 1398066-19-7 |
| Fórmula molecular | C8 D6 H6 N2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Dimethyl-p-phenylenediamine-d6, N,N-Di(methyl-d3)-1,4-phenylenediamine, N1,N1-Di(methyl-d3)-1,4-benzenediamine, N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine-D6 (N,N-dimethyl-D6), N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine-d6, 4-Amino-N,N-dimethyl-d6-aniline |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H12N2/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6 H,9H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N(c1ccc(N)cc1)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1-N,1-N-bis(trideuteriometil)benceno-1,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 142.231 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.138 g/mol |
| Mostrar más |