Learn More
4-Amino-N-metil-alfa-toluenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15419019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15419019 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15419019 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14589.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-N-methyl-alpha-toluenesulfonamide
CAS 109903-35-7
Punto de fusión 140°C to 142°C
Fórmula molecular C8H12N2O2S
Número MDL MFCD00671697
Cantidad 1 g
Número UN UN3077
Beilstein 5865321
Sinónimo 4-amino-n-methylbenzenemethanesulfonamide, 1-4-aminophenyl-n-methylmethanesulfonamide, 4-amino-n-methyl-alpha-toluenesulfonamide, 4-aminophenyl-n-methylmethanesulfonamide, 4-amino-n-methyl-alpha-toluenesulphonamide, benzenemethanesulfonamide, 4-amino-n-methyl, 1-4-aminophenyl-n-methyl-methanesulfonamide, 4-aminophenyl methyl sulfonyl methylamine, pubchem3014, 4-animophenyl-n-methyl methanesulfonamide
Clave InChI CIWNHTXCBHTWRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNS(=O)(=O)CC1=CC=C(C=C1)N
Nombre IUPAC 1-(4-aminofenil)-N-metilmetanosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 200.256
PubChem CID 2778131
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.26
Porcentaje de pureza 97%