Learn More
4-Amino-N-Fmoc-L-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15479028 5 g 5 g
15489028 250 mg 250 miligramos
15469028 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15479028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62505.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95753-56-3 | C24H22N2O4 | 402.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95753-56-3
Fórmula molecular C24H22N2O4
Peso molecular (g/mol) 402.45
Número MDL MFCD00237664
Clave InChI VALNSJHHRPSUDO-QFIPXVFZSA-N
Sinónimo fmoc-4-amino-l-phenylalanine, fmoc-phe 4-nh2-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-aminophenyl propanoic acid, n, a-fmoc-4-amino-l-phenylalanine, fmoc-4-amino-phenylalanine, l-phenylalanine, 4-amino-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2s-3-4-aminophenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-4-ao-l-phenylalanine, fmoc-phe p-nh2-oh, pubchem12464
PubChem CID 7019927
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-(4-aminofenil)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CC=C(C=C4)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-N-Fmoc-L-phenylalanine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.44
Porcentaje de pureza 98%