Learn More
4-Amino-N-Boc-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488457 5 g 5 g
15498457 250 mg 250 miligramos
15478457 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51980.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55533-24-9 | C14H20N2O4 | 280.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55533-24-9
Fórmula molecular C14H20N2O4
Peso molecular (g/mol) 280.32
Número MDL MFCD00038139
Clave InChI NDMVQEZKACRLDP-NSHDSACASA-N
Sinónimo boc-phe 4-nh2-oh, boc-4-amino-l-phenylalanine, boc-l-4-aminophenylalanine, 4-amino-n-boc-l-phenylalanine, s-3-4-aminophenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 4-amino-n-tert-butoxycarbonyl-l-phenylalanine, 2s-3-4-aminophenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2s-3-4-aminophenyl-2-tert-butoxycarbonylamino propanoic acid, 2s-3-4-aminophenyl-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino propanoic acid
PubChem CID 2761482
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-(4-aminofenil)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(N)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-N-Boc-L-phenylalanine
Punto de fusión 124°C to 126°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.32
Porcentaje de pureza 95%