Learn More
4-Amino-N-(6-cloro-5-metoxipirimidin-4-il)bencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-N-(6-chloro-5-methoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide |
| CAS | 5018-23-5 |
| Fórmula molecular | C11 H11 Cl N4 O3 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N1-(6-Chloro-5-methoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11ClN4O3S/c1-19-9-10(12)14-6-15-11(9)16-20(17,18)8-4-2-7(13)3-5-8/h2-6H,13H2,1H3,(H,14,15,16) |
| SMILES | COc1c(Cl)ncnc1NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-N-(6-cloro-5-metoxipirimidin-4-il)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 314.748 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.024 |