Learn More
4-Amino-N-[[(2RS)-1-etil-pirrolidin-2-il]metil]-5-(etilsulfonil)-2-hidroxibenzamida, Mikromol™
Descripción
4-Amino-N-[[(2RS)-1-etil-pirrolidin-2-il]metil]-5-(etilsulfonil)-2-hidroxibenzamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulphonyl)-2-hydroxybenzamide |
| CAS | 148516-54-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulphonyl)-2-hydroxybenzamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H25 N3 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Amisulpride Imp. B (EP), 4-Amino-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-hydroxybenzamide, 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulphonyl)-2-hydroxybenzamide, Amisulpride Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H25N3O4S/c1-3-19-7-5-6-11(19)10-18-16(21)12-8-15(24(22,23)4-2)13(17)9-14(12)20/h8-9,11,20H,3-7,10,17H2,1-2H3,(H,18,21) |
| SMILES | CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2O)S(=O)(=O)CC |
| Nombre IUPAC | 4-amino-N-[(1-etilpirrolidin-2-il)metil]-5-etilsulfonil-2-hidroxibenzamida |
| Mostrar más |