Learn More
4-Amino-N-[[(2RS)-1-etil-pirrolidin-2-il]metil]-2-metoxi-5-(metilsulfonil)benzamida, Mikromol™
Descripción
4-Amino-N-[[(2RS)-1-etil-pirrolidin-2-il]metil]-2-metoxi-5-(metilsulfonil)benzamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzamide |
| CAS | 71676-00-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H25 N3 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl]methyl]-2-methoxy-5-(methylsulphonyl)benzamide, Amisulpride Imp. D (EP), Amisulpride Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H25N3O4S/c1-4-19-7-5-6-11(19)10-18-16(20)12-8-15(24(3,21)22)13(17)9-14(12)23-2/h8-9,11H,4-7,10,17H2,1-3H3,(H,18,20) |
| SMILES | CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | 4-amino-N-[(1-etilpirrolidin-2-il)metil]-2-metoxi-5-metilsulfonilbenzamida |
| Mostrar más |