Learn More
4-Amino-N-(2-metilpropil)-N-[[(4S,5R)-2-oxo-4-(fenilmetil)-5-oxazolidinilo]metil]-benzenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30007199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007199 5 mg 5 miligramos
30005808 1 mg 1 miligramo
30011619 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007199 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6173755MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1418639-27-6
Fórmula molecular C21 H27 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 417.52
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(2-methylpropyl)-N-[[(4S,5R)-2-oxo-4-(phenylmethyl)-5-oxazolidinyl]methyl]-, 4-Amino-N-(2-methylpropyl)-N-[[(4S,5R)-2-oxo-4-(phenylmethyl)-5-oxazolidinyl]methyl]benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(2-methylpropyl)-N-[[(4S,5R)-4-benzyl-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl]benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(2-methylpropyl)-N-[[(4S,5R)-2-oxo-4-(phenylmethyl)oxazolidin-5-yl]methyl]benzenesulfonamide, 4949W94 (GW 288003X), GW 461013X
Nombre IUPAC 4-amino-N-[[(4S,5R)-4-benzil-2-oxo-1,3-oxazolidina-5-il]metil]-N-(2-metilpropil)benzenosulfonamida
SMILES CC(C)CN(C[C@H]1OC(=O)N[C@H]1Cc2ccccc2)S(=O)(=O)c3ccc(N)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-N-(2-methylpropyl)-N-[((4S,5R)-2-oxo-4-(phenylmethyl)oxazolidin-5-yl)methyl]benzenesulfonamide
Nombres de analitos o componentes 4-Amino-N-(2-methylpropyl)-N-[((4S,5R)-2-oxo-4-(phenylmethyl)oxazolidin-5-yl)methyl]benzenesulfonamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27N3O4S/c1-15(2)13-24(29(26,27)18-10-8-17(22)9-11-18)14-20-19(23-21(25)28-20)12-16-6-4-3-5-7-16/h3-11,15,19-20H,12-14,22H2,1-2H3,(H,23,25)/t19-,20+/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.1722