Learn More
4-Amino-N-(2-etilfenil)benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-N-(2-ethylphenyl)benzamide |
| CAS | 29027-73-4 |
| Fórmula molecular | C15H16N2O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16N2O/c1-2-11-5-3-4-6-14(11)17-15(18)12-7-9-13(16)10-8-12/h3-10H,2,16H2,1H3,(H,17,18) |
| SMILES | CCc1ccccc1NC(=O)c2ccc(N)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-N-(2-etilfenil)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 240.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.1263 |