Learn More
4-amino-N-(2-dietilaminoetil)benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Procainamide |
| CAS | 51-06-9 |
| Fórmula molecular | C13H21N3O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | PROC |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H21N3O/c1-3-16(4-2)10-9-15-13(17)11-5-7-12(14)8-6-11/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3,(H,15,17) |
| SMILES | CCN(CC)CCNC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-N-[2-(dietilamino)etil]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 235.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.1685 |