Learn More
4-Amino-N-(2,6-dimetilfenil)benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-N-(2,6-dimethylphenyl)benzamide |
| CAS | 787-93-9 |
| Fórmula molecular | C15H16N2O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16N2O/c1-10-4-3-5-11(2)14(10)17-15(18)12-6-8-13(16)9-7-12/h3-9H,16H2,1-2H3,(H,17,18) |
| SMILES | Cc1cccc(C)c1NC(=O)c2ccc(N)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-N-(2,6-dimetilfenil)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 240.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.1263 |