Learn More
4-Amino-N-(2,6-dimetilfenil)benzamida, TRC
Código de producto. 30338288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30338288 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30338288 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA64021550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-N-(2,6-dimethylphenyl)benzamide
CAS 787-93-9
Fórmula molecular C15H16N2O
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16N2O/c1-10-4-3-5-11(2)14(10)17-15(18)12-6-8-13(16)9-7-12/h3-9H,16H2,1-2H3,(H,17,18)
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)c2ccc(N)cc2
Nombre IUPAC 4-amino-N-(2,6-dimetilfenil)benzamida
Peso molecular (g/mol) 240.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.1263
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.