Learn More
4-Amino-N-[2-(4-aminofenoxi)etil]-N-metilbencenoetanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-N-[2-(4-aminophenoxy)ethyl]-N-methylbenzeneethanamine |
| CAS | 115256-13-8 |
| Fórmula molecular | C17H23N3O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-N-[2-(4-aminophenoxy)ethyl]-N-methylbenzeneethanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H23N3O/c1-20(11-10-14-2-4-15(18)5-3-14)12-13-21-17-8-6-16(19)7-9-17/h2-9H,10-13,18-19H2,1H3 |
| SMILES | CN(CCC1=CC=C(C=C1)N)CCOC2=CC=C(C=C2)N |
| Nombre IUPAC | 4-[2-[2-(4-aminofenoxi)etil-metilamino]etil]anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 285.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.1841 |