Learn More
4-Amino-N-(1-etil-3-piperidinilo)-5-(etilsulfonilo)-2-metoxibenzamida, TRC
Código de producto. 17987464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17987464 10 mg 10 miligramos
17987374 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17987464 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA60949510MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 148516-68-1
Fórmula molecular C17 H27 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 369.479
Sinónimo Benzamide, 4-amino-N-(1-ethyl-3-piperidinyl)-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxy-, 4-Amino-N-(1-ethyl-3-piperidyl)-5-ethylsulfonyl-2-methoxy-benzamide, Amisulpride Imp G (EP), Amisulpride EP Impurity G
Nombre IUPAC 4-amino-N-(1-etilpiperidina-3-il)-5-etilsulfonil-2-metoxibenzamida
SMILES CCN1CCCC(C1)NC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)CC
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-Amino-N-[(3RS)-1-ethylpiperidin-3-yl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H27N3O4S/c1-4-20-8-6-7-12(11-20)19-17(21)13-9-16(25(22,23)5-2)14(18)10-15(13)24-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.1722
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.