Learn More
4-Amino-N-(1-etil-3-piperidinilo)-5-(etilsulfonilo)-2-metoxibenzamida, TRC
Código de producto. 17987374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17987374 100 mg 100 miligramos
17987464 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17987374 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA609495100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148516-68-1
Fórmula molecular C17 H27 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 369.479
Sinónimo Benzamide, 4-amino-N-(1-ethyl-3-piperidinyl)-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxy-, 4-Amino-N-(1-ethyl-3-piperidyl)-5-ethylsulfonyl-2-methoxy-benzamide, Amisulpride Imp G (EP), Amisulpride EP Impurity G
Nombre IUPAC 4-amino-N-(1-etilpiperidina-3-il)-5-etilsulfonil-2-metoxibenzamida
SMILES CCN1CCCC(C1)NC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-N-[(3RS)-1-ethylpiperidin-3-yl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H27N3O4S/c1-4-20-8-6-7-12(11-20)19-17(21)13-9-16(25(22,23)5-2)14(18)10-15(13)24-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.1722