Learn More
4-Amino-N-[(1-etil-2-pirrolidinil)metil]-5-yodo-2-metaxi-benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-N-[((2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl)methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Amino-N-[((2RS)-1-ethyl-pyrrolidin-2-yl)methyl]-5-iodo-2-methoxy-benzamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22IN3O2/c1-3-19-6-4-5-10(19)9-18-15(20)11-7-12(16)13(17)8-14(11)21-2/h7-8,10H,3-6,9,17H2,1-2H3,(H,18,20) |
| Tipo de solución | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Cantidad | 5 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 403.0757 |