Learn More
4-Amino-N,1-dimetil-5-imidazolcarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-N,1-dimethyl-5-imidazolecarboxamide |
| CAS | 858221-03-1 |
| Fórmula molecular | C6 H10 N4 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10N4O/c1-8-6(11)4-5(7)9-3-10(4)2/h3H,7H2,1-2H3,(H,8,11) |
| SMILES | CNC(=O)c1c(N)ncn1C |
| Nombre IUPAC | 5-amino-N,3-dimetilimidazol-4-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 154.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0855 |