Learn More
4-Amino-N-(1,1-dimetiletil)-4,5-dihidro-3-(1-metiletil)-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-carboxamida, TRC
Código de producto. 30326073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30326073 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30326073 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA605040100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amicarbazone
CAS 129909-90-6
Fórmula molecular C10 H19 N5 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 4-Amino-N-(1,1-dimethylethyl)-4,5-dihydro-3-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide, 4-Amino-N-tert-butyl-3-isopropyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide, Amicarbazone, BAY 314666, BAY-MKH 3586, Dinamic, Galago, Xonerate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H19N5O2/c1-6(2)7-13-15(9(17)14(7)11)8(16)12-10(3,4)5/h6H,11H2,1-5H3,(H,12,16)
SMILES CC(C)C1=NN(C(=O)NC(C)(C)C)C(=O)N1N
Nombre IUPAC 4-amino-N-terc-butil-5-oxo-3-propan-2-il-1,2,4-triazol-1-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 241.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.1539
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.