Learn More
4-Amino-L-trans-prolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-L-trans-proline |
| CAS | 16257-88-8 |
| Fórmula molecular | C5 H10 N2 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | trans-4-Aminoproline, (4R)-4-Amino-L-proline, (2S,4R)-4-Aminopyrrolidine-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N2O2/c6-3-1-4(5(8)9)7-2-3/h3-4,7H,1-2,6H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H]1CN[C@@H](C1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S,4R)-4-aminopirrolidin-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 130.145 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.074 |