Learn More
4-Amino-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428437 5 g 5 g
15438437 250 mg 250 miligramos
15418437 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15428437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51970.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 943-80-6 | C9H12N2O2 | 180.21 g/mol
It finds its application in the purification of peptide synthetases involved in pristinamycin I biosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en la purificación de las sintetasas peptídicas implicadas en la biosíntesis de la pristinamicina I.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire y de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 943-80-6
Fórmula molecular C9H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 180.21
Número MDL MFCD00069927
Clave InChI CMUHFUGDYMFHEI-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo 4-amino-l-phenylalanine, h-phe 4-nh2-oh, 4-aminophenylalanine, l-4-aminophenylalanine, p-amino-l-phenylalanine, p-aminophenylalanine, s-2-amino-3-4-aminophenyl propanoic acid, 4-amino-phenylalanine, 2s-2-amino-3-4-aminophenyl propanoic acid, l-4-nh2-phe-oh
PubChem CID 151001
ChEBI CHEBI:29737
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(4-aminophenyl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(N)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-L-phenylalanine
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza 95%