Learn More
4-amino fluconazol bromuro, TRC
Código de producto. 30012750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012750 25 mg 25 miligramos
30011822 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012750 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63087025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150168-54-0
Fórmula molecular C13 H14 F2 N7 O . Br
Peso molecular (g/mol) 402.2
Sinónimo 4H-1,2,4-Triazolium, 4-amino-1-[2-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxy-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-, bromide (1:1), 1H-1,2,4-Triazolium, 4-amino-1-[2-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxy-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-, bromide (9CI)
Nombre IUPAC 1-(4-amino-1,2,4-triazol-1-ium-1-il)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(1,2,4-triazol-1-il)propano-2-ol; bromuro
SMILES [Br-].Nn1cn[n+](CC(O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino Fluconazole Bromide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14F2N7O.BrH/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(23,4-21-7-17-6-18-21)5-22-9-20(16)8-19-22;/h1-3,6-9,23H,4-5,16H2;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.0411