Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-amino-DL-fenilalanina
Código de producto. 15486839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15486839 5 g 5 g
15476839 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486839 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65331.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2922-41-0 | C9H12N2O2 | 180.207 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2922-41-0
Fórmula molecular C9H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 180.207
Número MDL MFCD00007917
Clave InChI CMUHFUGDYMFHEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-dl-phenylalanine, 2-amino-3-4-aminophenyl propanoic acid, p-amino-dl-phenylalanine, p-aminophenylalanine, phenylalanine, 4-amino, 4-aminophenylalanine, h-dl-phe 4-nh2-oh, p-aminophenyl alanine, p-amino-dl-phenylalanine hydrate, l-2-amino-3-4-aminophenyl propanoic acid
PubChem CID 95174
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-(4-aminofenil)propanoico
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-DL-phenylalanine
Punto de fusión 228°C to 230°C
Color Blanco a marrón
Información de solubilidad Soluble in water
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Forma física Polvo