Learn More
Ácido 4-amino-D,L-bencilsuccínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-D,L-benzylsuccinic Acid |
| CAS | 75043-31-1 |
| Fórmula molecular | C11 H13 N O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO4/c12-9-3-1-7(2-4-9)5-8(11(15)16)6-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMILES | Nc1ccc(CC(CC(=O)O)C(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(4-aminofenil)metil]butanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 223.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0845 |