Learn More
Diclorhidrato de 4-amino-cis-L-prolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-cis-L-proline Dihydrochloride |
| CAS | 16257-84-4 |
| Fórmula molecular | C5H12Cl2N2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (4S)-4-Amino-L-proline, 4-Amino-L-cis-proline Dihydrochloride, (2S,4S)-4-Aminopyrrolidine-2-carboxylic Acid Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N2O2.2ClH/c6-3-1-4(5(8)9)7-2-3;;/h3-4,7H,1-2,6H2,(H,8,9);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1 |
| SMILES | CCc1c(N)nccc1 |
| Nombre IUPAC | ácido (2S,4S)-4-aminopirrolidin-2-carboxílico; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 203.07 |