Learn More
4-Amino-7-(trifluorometil)quinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449540 1 g 1 g
11439540 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449540 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50355.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 243666-11-7 | C10H7F3N2 | 212.175 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 243666-11-7
Fórmula molecular C10H7F3N2
Peso molecular (g/mol) 212.175
Número MDL MFCD00269411
Clave InChI QZOOIAOULGJTJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-7-trifluoromethyl quinoline, 7-trifluoromethyl quinolin-4-amine, 4-amino-7-trifluoromethylquinoline, 7-trifluoromethyl-4-quinolylamine, acmc-1capy, 4-amino-7-trifluromethyl quinoline, 7-trifluoromethyl-quinolin-4-ylamine, 4-quinolinamine,7-trifluoromethyl, 4-amino-7-trifluoromethoxylquinoline, 7-trifluoromethyl-4-quinolinamine
PubChem CID 2735960
Nombre IUPAC 7-(trifluorometil)quinolina-4-amina
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2C=C1C(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.18
Porcentaje de pureza 98%