Learn More
4-amino-6-(trifluorometil)benceno-1,3-disulfonamida, Mikromol™
Código de producto. 30460283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460283 4 x 25 mg -
30049277 25 mg 25 miligramos
30049622 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460283 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0674.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-amino-6-(trifluorometil)benceno-1,3-disulfonamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-amino-6-(trifluoromethyl)benzene-1,3-disulfonamide
CAS 654-62-6
Nombres de analitos o componentes 4-amino-6-(trifluoromethyl)benzene-1,3-disulfonamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H8 F3 N3 O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Bendroflumethiazide Imp. A (EP), 2,4-Disulfamyl-5-Trifluoromethylaniline, 4-Amino-6-(trifluoromethyl)benzene-1,3-disulphonamide, Bendroflumethiazide Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8F3N3O4S2/c8-7(9,10)3-1-4(11)6(19(13,16)17)2-5(3)18(12,14)15/h1-2H,11H2,(H2,12,14,15)(H2,13,16,17)
Tipo de solución Neat
SMILES Nc1cc(c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-amino-6-(trifluorometil)benceno-1,3-disulfonamida
Peso molecular (g/mol) 319.28
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.9908 g/mol