Learn More
4-amino-6-(trifluorometil)benceno-1,3-disulfonamida, Mikromol™
Descripción
4-Amino-6-(trifluorometil)benceno-1,3-disulfonamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-amino-6-(trifluoromethyl)benzene-1,3-disulfonamide |
| CAS | 654-62-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-amino-6-(trifluoromethyl)benzene-1,3-disulfonamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H8 F3 N3 O4 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Bendroflumethiazide Imp. A (EP), 2,4-Disulfamyl-5-Trifluoromethylaniline, 4-Amino-6-(trifluoromethyl)benzene-1,3-disulphonamide, Bendroflumethiazide Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8F3N3O4S2/c8-7(9,10)3-1-4(11)6(19(13,16)17)2-5(3)18(12,14)15/h1-2H,11H2,(H2,12,14,15)(H2,13,16,17) |
| SMILES | Nc1cc(c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-amino-6-(trifluorometil)benceno-1,3-disulfonamida |
| Mostrar más |