Learn More
4-Amino-6-(terc-butil)-3-mercapto-4,5-dihidro-1,2,4-triazin-5-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Butylthion |
| CAS | 33509-43-2 |
| Fórmula molecular | C7 H12 N4 O S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | as-Triazin-5(4H)-one, 4-amino-6-tert-butyl-3-mercapto- (8CI), 4-Amino-6-(1,1-dimethylethyl)-3,4-dihydro-3-thioxo-1,2,4-triazin-5(2H)-one, 4-Amino-6-(tert-butyl)-4H-1,2,4-triazine-3-thione-5-one, 4-Amino-6-tert-butyl-3-mercapto-1,2,4-triazin-5(4H)-one, 4-Amino-6-tert-butyl-3-mercapto-1,2,4-triazin-5-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12N4OS/c1-7(2,3)4-5(12)11(8)6(13)10-9-4/h8H2,1-3H3,(H,10,13) |
| SMILES | CC(C)(C)C1=NNC(=S)N(N)C1=O |
| Nombre IUPAC | 4-amino-6-terc-butil-3-sulfanilideno-2H-1,2,4-triazin-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 200.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.0732 |