Learn More
4-Amino-6-metoxipirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10554151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10554151 5 g Frasco de vidrio 5 g
10449671 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10554151 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 337450050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 696-45-7 | C5H7N3O | 125.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 696-45-7
Fórmula molecular C5H7N3O
Peso molecular (g/mol) 125.13
Número MDL MFCD00129983
Clave InChI VELRBZDRGTVGGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-6-methoxypyrimidine, 6-methoxy-pyrimidin-4-ylamine, 6-methoxy-4-pyrimidinamine, 4-amino-6-methoxy pyrimidine, 4-pyrimidinamine, 6-methoxy, 6-methoxypyrimidine-4-ylamine, 6-methoxypyrimidin-4-amin, pubchem2605, acmc-209oa2, 6-amino-4-methoxypyrimidine
PubChem CID 735731
Nombre IUPAC 6-metoxipirimidin-4-amina
SMILES COC1=NC=NC(=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-6-methoxypyrimidine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 154.0°C to 159.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino