Learn More
4-Amino-6-hidroxipirimidina, TRC
Código de producto. 30323312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30323312 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30323312 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA611665500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-6-hydroxypyrimidine
CAS 1193-22-2
Fórmula molecular C4 H5 N3 O
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5N3O/c5-3-1-4(8)7-2-6-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
SMILES Nc1cc(O)ncn1
Nombre IUPAC 6-aminopirimidin-4-ol
Peso molecular (g/mol) 111.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.0433